Läs mer
Bel Art™ Eksickatorskåp i akryl
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Brons
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivelse
- Akrylskåp med avtagbara, brickliknande hyllor med perforerad botten och glid in/ut på förinställda skenor
- Dörren öppnas från höger till vänster och låses med spärr i rostfritt stål
- Finns med tre hyllplan
- Kommer i klar färg och bronsfärg för ljuskänsliga material
Tekniske data
Tekniske data
| Färg | Klart |
| Skåp stil | Frontmatad |
| Material | Akryl |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Dörr stil | Packad |
| För användning med (applikation) | Används i kylskåp/rumstemperatur för ljuskänsliga material |
| Håller | 32 burkar |
| Inkluderar | Brickliknande 3 hyllplan med perforerad botten och glid in/ut på förinställda skenor, vridlåsspärr i rostfritt stål för dörr |
| Antal hyllor | 3 avtagbara brickliknande hyllor |
| Volym (engelska) | 0,82 cu. ft. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion