Läs mer
Bel-Art™ Justerbart lutningsställ för mikroplattor
Produktkod. 11352234
Change view
Håller:
Mikroplattor
Produktkod. Håller
11352234 Mikroplattor
1 options
Produktkod. 11352234 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F189380000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1565.00 SEK
    1489.20 SEK / Paket med 1
    Save 75.80 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Justeras till den mest bekväma vinkeln för exakta tillsatser av vätskekomponenter till mikroplattans brunnar. Bel-Art™ Justerbart lutningsställ för mikroplattor gör att du enkelt kan bedöma vilka brunnar som har fått vätsketillsats.
  • Noggrann, repetitiv alikvotering i mikroplattbrunnar är enkel genom att luta plattorna till en optimal vinkel genom att placera plattan på det justerbara monteringsstativet
  • Att lägga till alikvoter är enkelt med mikroplattan lutad i en vinkel som är optimal för användarens arbetsvana och bekvämlighet
  • Den lutande plattan tillåter användaren att spåra vilka brunnar som har fått alikvoter genom att synligt kontrastera meniskerna mellan angränsande brunnar
  • En epoxibelagd stålbas ger stabilitet och de handjusterbara klämskruvarna bibehåller önskad vinkel
  • Rymmer alla storlekar av mikroplattor
  • Max lutning 45°
  • Svängar på 2 skruvar
  • L x B x H: 11,4 x 16,5 x 5,7 cm (4,5 x 6,5 x 2,25 tum)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå, Klar/vit
Håller Mikroplattor
Material Epoxibelagt stål, akryl
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
För användning med (utrustning) Alla storlekar av mikroplattor
Storlek 114 x 165 x 57 mm
Mått (L x B x H) 6,4 x 4,4 x 2,2 tum. (16,5 x 11,4 x 5,7 cm)
Längd (metrisk) 16.5 cm
Längd (engelska) 6,4 tum.
Bredd (engelska) 4,4 tum.
Höjd (engelska) 2,2 tum
Produkttyp Mikroplattställ
Höjd (metrisk) 5.7 cm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 11.4 cm