Läs mer
Bel-Art™ Luftdriven turbinmagnetomrörare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet:
1 l
Beskrivning
Innehåller
Slang medföljer för anslutning till en lufttillförsel.
- Använder endast 3 till 8 psi (21 till 55 kPa) för att driva magnetomröraren
- Utmärkt för användning där potentiellt explosiva lösningsmedelsångor finns
- Kan användas med magnetiska omrörarstänger upp till 2,5 cm (1 tum) i längd
- Eliminerar risk för gnistbildning från elektriska källor
- Tillverkad av kraftig polystyren för att säkerställa lång livslängd och enkel rengöring vid spill
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 0 till 2000 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Polystyren |
| Kapacitet | 1 l |
| Visa | Hold (Håll) |
| Form | Rund |
| Spänning | 0/1 V |
| Mått (L x B) | 4 x 0,75 tum. (102 x 19 mm) |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Visa mer |