Läs mer
Bel-Art™ Handpumpar med polyeteten
Beskrivning
- Gäng direkt till standard trumstämning eller karjen
- Helt tillverkad av robust polyeten
- Inert mot starka syror, alkalier och många lösningsmedel
- Levererar genom positivt tryck på kolvens nedslag; trycksätter inte kärlet
- Ergonomiskt handtag sitter bekvämt i handskebeklädd hand
- Pumpen levererar effektivt mot 3,65 m (12 fot) vattentopp och töm tunnan eller ballongen till inom 3 mm från botten
- Storlekar finns för att passa 114 och 220L (30-50 gal.) plast- eller stålfat samt 20L (5 gal.) damon
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Industriell vätskehantering |
| Flödeshastighet | 560 ml/slag |
| Pumpslangens längd | För 20L Carboys |
| Motståndsegenskaper | Alkalier, tvättmedel, syra |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Trumpump |
| För användning med (utrustning) | 5 gal. Trummor |