Läs mer
Bel Art™ Antibody Saver Brickor
Produktkod. 12860713 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
0,62 x 4,5 tum. (1,6 x 11,5 cm)
6,5 x 6,5 tum. (16,5 x 16,5 cm)
Produktkod. 12860713
Brand: Bel Art™ F451000000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minimera användningen av dyra antikroppar under inkubationerna genom att använda en bricka med optimal storlek
  • För populära midi- och minigeler
  • Stapelbar, återförslutbar och återanvändbar
  • Alla brickor har påsatt lock för att skydda mot spill
  • Enfilsbrickor levereras som en grupp om fem sammanfogade banor; kan enkelt separeras till enfil innan användning
  • polypropen; autoklaverbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,6 X 11,5 cm per fil
Mått (L x B) 0,62 x 4,5 tum. (1,6 x 11,5 cm)
Färg Naturlig
Höjd (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1.6 cm
Material Polypropen
Typ Samlingsfack
Bredd (metrisk) 11.5 cm
Inkluderar Fäst lock för att skydda mot spill
Längd (engelska) 0,625 tum
Form Rektangulär
Bredd (engelska) 4,5 tum.