Läs mer
Bel-Art™ Polypropen Carboy, Handtag
Description
- Robusta, FDA-klassade polypropenkolvar är OSHA 21 CFR 177.1520-kompatibla för direktkontakt med mat och dryck
- USP Klass VI certifierad för krav från bioteknik och läkemedelsindustrin
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Stora handtag för enkel transport
- Alla komponenter är ångautoklaverbara vid 121 °C (250 °F): vid autoklavering, grip inte in locktrådarna
- Skruvlocket på 83 mm inkluderar en inbyggd silikonpackning för positiv tätning
- Ingjuten propp accepterar valfri lättanvänd tapp och är placerad lågt på carboy för mer fullständig dränering
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI, 21CFR177.1520, FDA |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Gängad |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | För förvaring och dispensering av stora partier odlingsmedier, destillerat vatten och andra lösningar |
| Examen | inga |
| Show More |