Läs mer
Bel-Art™ Automatiska självnollställande buretter
Produktkod. 15204359 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
15204359 25 ml
1 options
Produktkod. 15204359 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H379180111
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har lättlästa blå gradering mot en vit bakgrund
  • Leveransänden är monterad i en tryckknappsavstängningskran av plast som tillåter droppvis leverans
  • Liten skruvklämma justerar dropphastigheten efter behov för titrering
  • Påfyllningsrör av polyeten sträcker sig från toppen av byretten in i flaskbehållaren
  • Graderingsnoggrannheten är klass B
  • Glasbyrett har 1-10 divisioner
  • Flaska, skruvlock och rund bas är av polyetenplast
Specifikationer
Noggrannhet Klass B
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 21 cm
För användning med (utrustning) Polyeten 1000 ml reservoar
Material Glas
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Omrörare
Inkluderar Flaska, rund bas, skruvlock
skala Blått
Kran Nej
Kranmaterial Glas
Tolerans Klass B
Garanti Hold (Håll)
Volym (metrisk) reservoar 1000 mL
Typ Automatisk Buret
Klass Klass B