Läs mer
Bel-Art™ Automatiska självnollställande glasburetter
Produktkod. 10027839
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Höjd (engelska):
23,5 tum
Höjd (metrisk):
60 cm
Volym (metrisk) reservoar:
500 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Volym (metrisk) reservoar
10027839 25 ml 23,5 tum 60 cm 500 ml
1 options
Produktkod. 10027839 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F379150525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3510.00 SEK
    2921.32 SEK / Paket med 1
    Save 588.68 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Innehåller
Dräneringsarm med 2 mm hål i glaskran.
Stängt system förhindrar förorening utifrån
  • Krama på den flexibla polyetenflaskan för att tvinga in vätska i buret, överfyllning rinner automatiskt tillbaka i behållaren
  • Självnollställande borosilikatglasburet har lätta att se vita 0,1 ml-graderingar
  • Avstängningskran i glas på avloppsarmen har 2 mm hål för smidig, kontrollerad utmatning
  • Stor, stabil plastbas kan tas loss från behållaren för rengöring
  • Klass A-graderingsnoggrannhet, inom 1 % av den totala volymen
Specifikationer
Noggrannhet +/- 1%
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 60 cm
Höjd (engelska) 23,5 tum
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Titrering, reagensdispensering
Höjd (metrisk) 60 cm
Inkluderar Dräneringsarm med 2 mm hål i glaskran, stabil plastbotten, polyetenflaska
Kran Glas
Kranmaterial Glas
Tolerans Klass A
Garanti Hold (Håll)
Volym (metrisk) reservoar 500 ml
Typ Automatisk självnollande buret
Klass Klass A