Läs mer
Bel-Art™ Automatiska självnollställande glasburetter
Produktkod. p-47281 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Höjd (engelska):
23,5 tum
Höjd (metrisk):
60 cm
Volym (metrisk) reservoar:
500 ml
Produktkod. 10027839
Brand: Bel-Art™ F379150525
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Dräneringsarm med 2 mm hål i glaskran.
Stängt system förhindrar förorening utifrån
  • Krama på den flexibla polyetenflaskan för att tvinga in vätska i buret, överfyllning rinner automatiskt tillbaka i behållaren
  • Självnollställande borosilikatglasburet har lätta att se vita 0,1 ml-graderingar
  • Avstängningskran i glas på avloppsarmen har 2 mm hål för smidig, kontrollerad utmatning
  • Stor, stabil plastbas kan tas loss från behållaren för rengöring
  • Klass A-graderingsnoggrannhet, inom 1 % av den totala volymen
Specifikationer
Noggrannhet +/- 1%
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Skruvlock
Färg Naturlig
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Längd (metrisk) 60 cm
Höjd (engelska) 23,5 tum
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
För användning med (applikation) Titrering, reagensdispensering
Höjd (metrisk) 60 cm
Inkluderar Dräneringsarm med 2 mm hål i glaskran, stabil plastbotten, polyetenflaska
Kran Glas
Kranmaterial Glas
Tolerans Klass A
Garanti Hold (Håll)
Volym (metrisk) reservoar 500 ml
Typ Automatisk självnollande buret
Klass Klass A