Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ B.O.D. Bottle Carrier
Produktkod. 11715074 Handla allt SP Scienceware Produkter
:
Bottle Carrier
Produktkod. 11715074
Brand: Bel-Art™ F169680000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tall handle for easy carrying
Polypropylene carrier holds eight standard 300mL Biological Oxygen Demand bottles
  • Dimensions: 33 x 17 x 7cmH (13.125 x 6.25 x 2.625 in.); 9cm (3.625 in.)
  • Openings are 7.2cm diameter (2.8 in.)
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
Specifikationer
Produkttyp Bottle Carrier
Autoklaveringsbar Autoclavable
Håller Biological Oxygen Demand Bottles (300 mL)
Material Polypropylene
Positioner 8
Mått (L x B x H) 6.75 x 13.12 x 2.62 in. (17 x 33 x 7cm)
Längd (metrisk) 17 cm
Längd (engelska) 6.75 in.
Bredd (metrisk) 33 cm
Bredd (engelska) 13.12 in.
Höjd (metrisk) 7 cm
Höjd (engelska) 2.62 in.