Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellsspridare
Produktkod. 11326954
Change view
Storlek (metrisk):
16 mm spridstång
25 mm spridarstång
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk)
11326954 16 mm spridstång
11336954 25 mm spridarstång
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326954 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F377360006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 SEK
    178.35 SEK / Paket med 1
    Save 85.65 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 05-01-2027
Sprider bakterieceller på ytan av en agar Bel Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellsspridare finns i två storlekar.
  • Autoklaverbar och kan flamsteriliseras
  • Har triangulär ände med släta rundade ytor genomgående
  • Mindre 16 mm bredd stång lämplig för användning med 6 cm tallrikar
  • Större 25 mm bredd stång lämplig för användning med 9 cm tallrikar
  • Använd med inokulerande skivspelare (fabriknr. F40913-0000)
  • Båda storlekarna 30 cm långa
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Inokulerande skivspelare, 6 cm inokuleringsplattor
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.2 cm
Storlek (metrisk) 16 mm spridstång
Material Rostfritt stål
Produkttyp Bakteriecellspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Utför enkelt inokulering av petriskålar