Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellsspridare
Produktkod. 11336954
Change view
Storlek (metrisk):
16 mm spridstång
25 mm spridarstång
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk)
11336954 25 mm spridarstång
11326954 16 mm spridstång
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336954 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F377360009
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprider bakterieceller på ytan av en agar Bel Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellsspridare finns i två storlekar.
  • Autoklaverbar och kan flamsteriliseras
  • Har triangulär ände med släta rundade ytor genomgående
  • Mindre 16 mm bredd stång lämplig för användning med 6 cm tallrikar
  • Större 25 mm bredd stång lämplig för användning med 9 cm tallrikar
  • Använd med inokulerande skivspelare (fabriknr. F40913-0000)
  • Båda storlekarna 30 cm långa
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) Inokulerande skivspelare, 9 cm inokuleringsplattor
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.2 cm
Storlek (metrisk) 25 mm spridarstång
Material Rostfritt stål
Produkttyp Bakteriecellspridare
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Utför enkelt inokulering av petriskålar