Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellsspridare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek (metrisk):
16 mm lyftbygel
25 mm lyftbygel
Beskrivning
Sprider bakterieceller på ytan av en agar Bel Art™ SP Scienceware™ Bakteriecellsspridare finns i två storlekar.
- Autoklaverbar och kan flamsteriliseras
- Har triangulär ände med släta rundade ytor genomgående
- Mindre 16 mm bredd stång lämplig för användning med 6 cm tallrikar
- Större 25 mm bredd stång lämplig för användning med 9 cm tallrikar
- Använd med inokulerande skivspelare (fabriknr. F40913-0000)
- Båda storlekarna 30 cm långa
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (utrustning) | Inokulerande skivspelare, 6 cm inokuleringsplattor |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.2 cm |
| Storlek (metrisk) | 16 mm lyftbygel |
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Bakteriecellspridare |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Utför enkelt inokulering av petriskålar |