Läs mer
Bel-Art™ Väska Twist Tie Cord
Produktkod. 11707035
Change view
Längd (metrisk):
457,2 m
Produktkod. Längd (metrisk)
11707035 457,2 m
1 options
Produktkod. 11707035 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H131900000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    962.00 SEK
    889.21 SEK / Paket med 1
    Save 72.79 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftiga vridbara knytpåsförslutningar enklare att använda än snöre eller gummiband
  • Klipp till optimal längd och vrid ihop för bästa stängningsprestanda
  • Används för att bunta ihop svårhanterliga föremål som stavar, trådar eller rör
  • Tillverkad av mjuk, kopparförtennad, glödgad järntråd förseglad i extruderad jungfruvinyl
  • Autoklaverbar 121 °C i 30 minuter
  • 1500 fot per rulle
Specifikationer
Typ Slipsar
Material Nylon
Längd (metrisk) 457,2 m
Längd (engelska) 1500 ft
För användning med (applikation) Använd för att stänga påsar eller för att förpacka stavar, vajer och rör