Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hullingförsedda beslag med reducerande anslutning
Produktkod. 11744935
För användning med:
4,7 till 6 mm
4,7 till 9,5 mm
6 to 12.7mm
9,5 till 12,7 mm
Fits 9 x 6mm Tubing I.D.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11744935
Brand: Bel-Art™ H195590000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa kopplingar säkerställer en tät, säker anslutning mellan slangar med olika innerdiametrar (ID)
  • Kemikaliebeständig polypropenplast för användning med många olika vätskor eller gaser
  • FDA-klassad för direktkontakt med mat, läkemedel och kosmetika
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 4,7 till 9,5 mm
Slangstorlek För 3/16 tum till 1/2 tum slangar (4,7 till 9,5 mm)
Inkluderar Reducerande kontakt
Färg Klart
Produkttyp Hullingförsedd montering