Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Hullingförsedda beslag med reducerande anslutning
För användning med:
4,7 till 6 mm
4,7 till 9,5 mm
6 till 12,7 mm
9,5 till 12,7 mm
Passar slangar med invändig diameter på 9 x 6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Kemikaliebeständig polypropenplast för användning med många olika vätskor eller gaser
- FDA-klassad för direktkontakt med mat, läkemedel och kosmetika
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | 9,5 till 12,7 mm |
| Slangstorlek | För 3/8 tum till 1/2 tum slang (9,5 till 12,7 mm) |
| Inkluderar | Reducerande kontakt |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |