Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handsklådetillbehör, Iris Port Entry
Produktkod. 10646103
Change view
Material:
Silikon latexgummi
Produktkod. Material
10646103 Silikon latexgummi
1 options
Produktkod. 10646103 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H500250020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10330.00 SEK
    9555.17 SEK / Paket med 2
    Save 774.83 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
SP Scienceware™ Bare Hand Entry (Iris) Port tillåter ingång och användning med bara händer (utan handskar)
  • Passar 7 3/4 tum ID (19,7 cm) handsköppningar
  • Tillverkad av tio lager mjukt, anpassat gummi
  • Enkel åtkomst och uttag, samt utmärkt tätning
Beställningsinfo
Ett par per förpackning.
Specifikationer
Produkttyp Handskfackets portskydd
Material Silikon latexgummi
För användning med (utrustning) 19,7 cm innerdiameter för handsköppningar