Läs mer
Bel Art™ Batteridrivet graveringsverktyg och stativ
Produktkod. 11376354
Change view
Material:
Plast
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11376354 Plast -
11386354 Polypropen Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376354 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F441500005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    512.00 SEK
    413.88 SEK / Paket med 1
    Save 98.12 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Extra engraving tip
Kräver
AA -batterier (ingår ej)
Markera viktiga verktyg, prover och mer på några sekunder permanent
  • Håll graveringsverktyget som en penna, tryck på strömbrytaren, tryck lätt och skriv för att permanent markera de flesta material inklusive glas, plast, trä, metall, ben och sten
  • Bärbar, sladdlös batteridrift: drivs med två AA-batterier (ingår ej)
  • Använd inomhus eller ute på fältet
  • Märken bleknar inte om de utsätts för kemikalier eller solljus
  • Gravyrverktygsstativ (fabriknr. F441500015)
  • Håller verktyget till hands när det inte används
  • Gjuten av polyeten
  • Väl att hålla extra gravyrspets
Beställningsinfo
16,9 cm (17,8 cm) lång
Specifikationer
Produkttyp Batteridrivet graveringsverktyg
För användning med (utrustning) Gravera provrör, flaskor, ställ, nycklar, utrustning, verktyg, elektronik och mer
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Material Plast
Inkluderar Extra gravyrspets