Läs mer
Bel Art™ Batteridrivet graveringsverktyg och stativ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Material:
Plast
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Extra engraving tip
Kräver
AA -batterier (ingår ej)
- Hold the Engraving Tool like a pen, press the power button, apply light pressure, and write to permanently mark most materials including glass, plastic, wood, metal, bone, and stone
- Portable, cordless battery power: operates on two AA batteries (not included)
- Use indoors or out in the field
- Marks will not fade if exposed to chemicals or sunlight
- Engraving Tool Stand (Mfr. No. F441500015)
- Keeps tool handy when not in use
- Molded from polyethylene
- Well to hold extra engraving tip
Beställningsinfo
16,9 cm (17,8 cm) lång
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Battery-powered Engraving Tool Stand |
| För användning med (utrustning) | Bel-Art Engraving Tool |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Extra engraving tip |