Läs mer
Bel-Art™ Bel-Blotter™ 96-brunnars replikeringsverktyg
Produktkod. 10748661 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0.2 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
10748661 0.2 mL
1 options
Produktkod. 10748661 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378760002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att utföra tråkiga uppgifter med ett minimum av ansträngning
  • De 96 öppna pipettspetsarna på detta verktyg passar alla typer av 96-brunnars plattor från plattor, vee eller rundbottnade plattor till 0,2 ml tunnväggiga PCR-plattor och -rör
  • Kan användas för replikering av rekombinanta DNA-bibliotek, inokulering av filter för kolonihybridisering, PCR, fagtypning och andra tillämpningar
  • Tillverkad av polykarbonatplast är den lätt att använda, återanvändbar och autoklaverbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Öka produktiviteten, minimera ansträngningen
Kvantitet 1 förpackning
Färg Genomskinlig
Volym (metrisk) 0.2 mL
Längd (metrisk) 12.8 cm
Typ 96-brunnars replikeringsverktyg
Disponibel Återanvändbar