Läs mer
Bel-Art™ Bälgprovtagare
Handla allt SP Scienceware Produkter
Volym (metrisk):
20 mL
50 mL
Längd (metrisk):
39 cm
50 cm
Beskrivning
Ge snabb och enkel provtagning med enhandsmanövrering
- Lång avsmalnande spets med 4 mm öppning
- FDA-kvalitet polyetenkonstruktion
- Graderad för att indikera insamlad volym
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Tipsstil | Avsmalnande |
| Förpackningstyp | Väska |
| Färg | Genomskinligt |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| Längd (metrisk) | 50 cm |
| Typ | Bälgprovtagare |
| Visa mer |