Läs mer
Bel-Art™ Bänkskåp
Produktkod. 11767375
Change view
Filtertyp:
Ofiltrerad
Produktkod. Filtertyp
11767375 Ofiltrerad
1 options
Produktkod. 11767375 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H500000002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5930.00 SEK
    5373.24 SEK / Paket med 1
    Save 556.76 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Designad för små anläggningar eller installationer där ett antal dragskåp behövs. Bel-Art™ Bänkskåp är idealisk för användning i akademiska miljöer inklusive skolor, gymnasier och universitet.
  • Skal i ett stycke gjutet av kemikaliebeständig polyeten med rundade inre hörn för enkel rengöring
  • Genomskinliga akrylbågar på en bana med stoppstift för öppna, stängda eller mellanlägen
  • Utrymmet i botten tillåter kontinuerligt luftflöde även när det är stängt
  • Den främre öppningen är 22W x 12 in.H (56 x 30 cm)
  • Fotavtryck: 27 x 13 x 22 tum. (69 x 33 x 56 cm)
  • Avgaskanal med trappsteg kan användas med antingen en 12 eller 15 cm (4 eller 6 tum) diameter kanal
  • Ett avgassystem som kan dra 200 cfm (fri luft) ingår inte, men rekommenderas
Beställningsinfo
Fläkt finns separat.
Specifikationer
Produkttyp Dragskåp
Beläggning Obelagd
Filtertyp Ofiltrerad
Typ av belysning Hold (Håll)
Material Polyeten
Djup (engelska) 13 tum
Djup (metriskt) 33 cm
Mått (L x B x H) 69 x 33 x 56 cm (27 x 13 x 22 tum)
Inkluderar Klar akrylbåge
Plats Laboratorium, klassrum
Bredd (engelska) 27 tum.
Bredd (metrisk) 69 cm