Läs mer
Bel-Art™ Avfallspåse för biohazard avfallsbänk
Produktkod. 11735084
Change view
Mått (L x B):
8,5 x 12 tum.
Produktkod. Mått (L x B)
11735084 8,5 x 12 tum.
1 options
Produktkod. 11735084 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131660001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2390.00 SEK
    1755.03 SEK / Paket med 1000
    Save 634.97 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För kassering av spetsar och rör.
  • Klart röd
  • Har en lång flik för enkel öppning
  • Tryckt med biologisk risksymbol och steriliseringsindikatorplåster
  • Tillverkad av högmolekylär högdensitetspolyeten
  • Passera ASTM 1922 tårmotstånd och ASTM 1709 Dart Impact Tests
  • Storleken gör det möjligt att vända påsen för hand för att säkert plocka upp avfall
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) För kassering av spetsar och rör.
Inkluderar Endast väskor
Material HDPE (högmolekylär vikt)
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,72 mil
Mått (L x B) 8,5 x 12 tum.
Längd (engelska) 8,5 tum
Bredd (engelska) 8,5 tum
Produkttyp Avfallspåse för biohazard avfallsbänk
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Längd (metrisk) 21.6 cm
Bredd (metrisk) 22 cm
Tjocklek (metrisk) 0.018 mm