Läs mer
Bel-Art™ Benchtop Biohazard Waste Disposal Bag
Produktkod. 17469583
Change view
Färg:
Rött
Produktkod. Färg
17469583 Rött
1 options
Produktkod. 17469583 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131660000_HAOONLY
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bright red, autoclavable bags feature one long flap for easy opening and disposal of tips and tubes
  • Size allows the bag to be inverted over user's hand to safely pick up waste
  • Printed with the biohazard symbol and sterilization indicator patch
  • Constructed from High Molecular Weight, High-Density (HMHD) polyethylene
  • Steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • For space-saving waste disposal, use with Poxygrid™ Benchtop Biohazard Bag Holder (Mfr. No. H13193-1000)
Specifikationer
Design Printed Biohazard Symbols
Kapacitet (engelska) 0.4 gal.
Färg Rött
Disponibel Single-use
Höjd (metrisk) 28 cm
Bredd (metrisk) 22 cm
Autoklaveringsbar Autoclavable
För användning med (applikation) Easy Opening and Disposal of Tips and Tubes
Bredd (engelska) 8.5 in.
Tjocklek 0.07 mm
Höjd (engelska) 11 in.
Material HDPE
Produkttyp Biohazard Waste Bag (Benchtop)