Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Böjt handtagsskopa
Produktkod. 13452489 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
13452489 60 ml -
13472489 125 ml Paket med 10
2 options
Produktkod. 13452489
Brand: Bel-Art™ H369022006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en ergonomisk, böjd handtagsdesign för att lyfta handen från provet, vilket minskar risken för kontaminering
  • Böjt handtag hjälper till att förhindra oavsiktlig kontakt med provkällan och exponering för farliga ämnen
  • Platt botten håller skopan upprätt när den placeras på en plan yta; kan användas som vågbåt
  • Tillverkad av slagkraftig, lätt polystyren av FDA-kvalitet
  • Steriliserad med gammastrålning, parti stämplat för exakt partispårning och skickat med ett steriliseringscertifikat
  • Individuellt förpackad och redo för engångsbruk och kassering
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2 oz.
Kapacitet (metrisk) 60 ml
Certifikat och efterlevnad FDA
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Skopa
För användning med (applikation) Design för att lyfta handen från provet, minska risken för kontaminering, förhindra oavsiktlig kontakt med provkällan och exponering för farliga ämnen
Längd (engelska) 7,62 tum.
Bredd (engelska) 1,62 tum.
Bredd (metrisk) 4.1 cm
Mått (L x B) 7.62 x 1.62 x 1.12cm (19.4 x 4.1 x 2.9 cm)
Längd (engelska) Handtag 4,56 tum.
Längd (metriskt) handtag 11.6 cm
Material Polystyren
Typ av handtag Böjd, böjd
Längd (metrisk) 19.4 cm