Läs mer
Bel-Art™ Kartong för bortskaffande av förbränningsugnar för biologiska risker
Produktkod. 11322204
Change view
Kapacitet (engelska):
14,4 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
11322204 14,4 gal.
1 options
Produktkod. 11322204 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F132050001
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller polyetenfoder. Bel Art™ Bortskaffande av biofarliga förbränningsugnar Kartonger är tydligt märkta för korrekt hantering och bearbetning.
  • Wellpappkartong har försett lock med flik
  • Fodrad med genomskinlig 1,5 mil polyeten biohazard påse som motstår revor, punkteringar
  • Ljusa biofarliga markeringar för omedelbar och kontinuerlig identifiering
  • Instruktioner på engelska, spanska, franska och tyska
  • Använd med Bel-Art återanvändbart hölje för biofarlig kartong (fabriknr. F132040000)
  • Mått 12 x 12 x 27 tum.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 14,4 gal.
Färg Rött, Vitt
Mått (L x B x H) 12 x 12 x 27 tum. (30,5 x 30,5 x 68,6 cm)
Höjd (metrisk) 68.6 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Liner material Polyeten
För användning med (applikation) Korrekt hantering och kassering av biologiskt farligt avfall
Bredd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) 30,08 cm
Tjocklek 1.5 mm
Höjd (engelska) 27 tum.
Material Kartong
Produkttyp Biohazard förbränningsugn kartongbehållare