Läs mer
Bel-Art™ Säkerhetspåse med skarpa föremål för biologiska risker
Produktkod. 11782225
Change view
Kapacitet (metrisk):
1100 cc
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11782225 1100 cc
1 options
Produktkod. 11782225 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H132340000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2710.00 SEK
    2554.00 SEK / Paket med 200
    Save 156.00 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Erbjuder skydd mot skärsår av förorenade vassa föremål under arbete i labb, kliniker och medicinska kontor
  • Påsen förblir öppen i en oval form genom att vika bottenflikarna
  • Efter fyllning stängs de övre flikarna och låses på plats för säker kassering
  • Solid kartongpåse är 10 mil tjock och motstår punktering av vassa föremål
  • Tryckt med fet biologisk risksymbol
  • Mäter 14 x 33 cm (5,5 x 13 tum) platt
Beställningsinfo
Säkerhetspåseställ (22-197-061) säljs separat.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1100 cc
Kapacitet (engelska) 0,29 gal.
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
För användning med (applikation) För insamling och kassering av vassa föremål
Material Wellpapp
Produkttyp Sharps Container