Läs mer
Bel-Art™ Blow-Hard™ O.S. Extra™ Dust Removing Spray
Produktkod. 12721438
Change view
Kvantitet:
10 uns
Produktkod. Kvantitet
12721438 10 uns
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 12721438 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F170800200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Fast and easy cleaning for hard-to-reach areas
  • Provides powerful blasts of triple-filtered air for cleaning laboratory equipment too fragile for wiping
  • Included extension tube penetrates difficult corners and tight spaces
  • Ozone-safe and nonflammable
  • Warning instructions for safe use printed on can
Specifikationer
Produkttyp Dust Removing Spray
Färgkodad No
Form Spray
Doft Unscented
Sterilitet Non-sterile
Mått (L x B x H) 25.3 x 14.1 x 14.2 in. (64.2 x 35.8 x 36.1 cm)
Brännbar No
För användning med (applikation) For cleaning a wide variety of laboratory equipment which could be damaged by wiping
Kvantitet 10 uns
Volym (engelska) 10 oz.
Volym (metrisk) 0.29 L
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Blow-Hard O.S. Extra
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Gaser under tryck
Faroangivelser
  • H280-Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
  • EUH044-Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
Skyddsangivelse
  • P410+P403-Skyddas från solljus Förvaras på väl ventilerad plats.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: norflurane