Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ Ampulöppnare
Beskrivning
Öppna ampuller enkelt och säkert. Bel Art™ SP Scienceware™ Break-Safe™ Ampulöppnare tillåter enhandsöppning av upp till 3 ampuller åt gången.
- Genom att trycka ner locket snäpper ampullhalsarna rent
- Skarpa kanter är säkert inneslutna i enheten, borta från fingrar
- Inkluderar 4 insatser för att tillåta öppning av 1mL, 2mL, 5mL och 10mL ampuller
- Transparens tillåter obehindrad visning av ampullens innehåll hela tiden
- Sampolyesterplastkonstruktion har bred kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Ampulöppnare |
| Höjd (metrisk) | 8.25cm |
| Höjd (engelska) | 3,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 9.52cm |
| Längd (engelska) | 3,75 tum |
| Bredd (metrisk) | 7.62cm |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Mått (L x B x H) | 3,75 x 3 x 3,25 tum. (9,52 x 7,62 x 8,25 cm) |
| Material | Sampolyester plast |
| Visa mer |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?