Läs mer
Bel-Art™ Avfallslåda för trasigt glas
Produktkod. 11302204
Change view
Kapacitet (engelska):
2,3 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
11302204 2,3 gal.
1 options
Produktkod. 11302204 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F246530001
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust konstruerade, punkteringssäkra glasavfallskärl samlar in trasigt och kasserat laboratorieglas på ett säkert sätt. Lådorna är tydligt märkta och väl synliga.
  • Kraftig wellpappbehållare levereras med en 2 mil tjock polyetenpåse för att innehålla krossade glasfragment och utspillda vätskor
  • Tryckt med iögonfallande grafik på fyra språk (engelska, tyska, franska, spanska)
  • Plattförpackad för att spara utrymme och fraktkostnader och monteras snabbt
  • Kvalificerar inte som en DOT-behållare
  • Säkra punkteringsbeständiga behållare för trasigt glas
  • Golvmodellen rymmer 40 lb. (18 kg) avfall
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 L
Kapacitet (engelska) 2,3 gal.
Färg Klart
Mått (L x B x H) 12 x 12 x 27 tum. (30 x 30 x 69 cm)
Höjd (metrisk) 69 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Kvantitet Pack of 6
Bredd (metrisk) 30 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bredd (engelska) 30,08 cm
Längd (engelska) 30,08 cm
Höjd (engelska) 27 tum.
Material Wellpapp
Produkttyp Säkerhetsbehållare