Läs mer
Bel-Art™ Buchner bordstrattar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Inkluderar:
Medium Porosity Fixed Plate (18 in.)
Tratt med avtagbar platta med medium porositet (18 tum)
Tratt med fast platta med medium porositet (10,25 tum)
Tratt med perforerad fast platta (18 tum)
Diameter (metrisk) Överst:
26 cm
45.7 cm
Höjd (metrisk):
20.3 cm
285.75 mm
Beskrivning
- Avtagbar slangförsedd anslutning klarar 12,7 mm (0,50 tum) ID-rör och gänga till 0,75 tum. NPT propp på tratten
- Fast eller avtagbar Fritware™ Porösa filterplattor som stöds av ett galler med flera ringar, HDPE, 6,4 mm (0,25 tum) tjock, med en icke-porös ring vid plattans periferi som tätar filterpapper när det används
- Fritware Porösa filterplattor finns i två porositeter (medium och grov), medium är 45 till 90 mikron medan den grova är 90 till 130 mikron. Använd temperaturområde max 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
- Fasta eller borttagbara perforerade filterplattor är gjorda av 4,8 mm (0,1875 tum) tjock HDPE med 4,8 mm (0,1875 tum) perforeringar på 11 mm (0,4375 tum) centrerar
- Perforerade filterplattor finns i två versioner (fasta eller löstagbara), fixerade för grovfiltrering eller användning med ett tyg- eller pappersfilter, avtagbara för användning vid återvinning av ädelmetaller, användningstemperatur max 52 C (º125 F), ºminst -20 C (-º4 ºF)
- Kant till tallrik: 8 tum. (20,3 cm)
- Använd trattglättaren (F36820-0118) för att snabbt och effektivt jämna ut sprickor som uppstår under filtreringsprocessen
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 45.7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 45.87 L |
| Material | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 285.75 mm |
| Beskrivning | Tratt med perforerad fast platta (18 tum) |
| Inkluderar | Tratt med perforerad fast platta (18 tum) |
| Porstorlek | 90 till 130μ |
| Max. Temperatur (engelska) | 125 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 52 °C |
| Produkttyp | Buchner tratt |