Läs mer
Bel-Art™ Buchner bordstrattar
Produktkod. 15199072
Change view
Inkluderar:
Fast platta med medelporositet (18 tum)
Tratt med avtagbar platta med medium porositet (18 tum)
Tratt med fast platta med medium porositet (10,25 tum)
Tratt med perforerad fast platta (18 tum)
Diameter (metrisk) Överst:
26 cm
45,7 cm
Höjd (metrisk):
20,3 cm
285,75 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk)
15199072 Tratt med fast platta med medium porositet (10,25 tum) 26 cm 20,3 cm
18882563 Fast platta med medelporositet (18 tum) 45,7 cm 285,75 mm
12997300 Tratt med avtagbar platta med medium porositet (18 tum) 45,7 cm 285,75 mm
10369009 Tratt med perforerad fast platta (18 tum) 45,7 cm 285,75 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15199072 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H146253510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtrera stora volymer snabbt med fasta eller avtagbara filterplattor för att passa bordsapplikationer
  • Avtagbar slangförsedd anslutning klarar 12,7 mm (0,50 tum) ID-rör och gänga till 0,75 tum. NPT propp på tratten
  • Fast eller avtagbar Fritware™ Porösa filterplattor som stöds av ett galler med flera ringar, HDPE, 6,4 mm (0,25 tum) tjock, med en icke-porös ring vid plattans periferi som tätar filterpapper när det används
  • Fritware Porösa filterplattor finns i två porositeter (medium och grov), medium är 45 till 90 mikron medan den grova är 90 till 130 mikron. Använd temperaturområde max 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Fasta eller borttagbara perforerade filterplattor är gjorda av 4,8 mm (0,1875 tum) tjock HDPE med 4,8 mm (0,1875 tum) perforeringar på 11 mm (0,4375 tum) centrerar
  • Perforerade filterplattor finns i två versioner (fasta eller löstagbara), fixerade för grovfiltrering eller användning med ett tyg- eller pappersfilter, avtagbara för användning vid återvinning av ädelmetaller, användningstemperatur max 52 C (º125 F), ºminst -20 C (-º4 ºF)
  • Kant till tallrik: 8 tum. (20,3 cm)
  • Använd trattglättaren (F36820-0118) för att snabbt och effektivt jämna ut sprickor som uppstår under filtreringsprocessen
Beställningsinfo
Porositet
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 26 cm
Kapacitet (metrisk) 45.87 L
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 20,3 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Genomskinligt
Beskrivning Tratt med fast platta med medium porositet (10,25 tum)
Inkluderar Tratt med fast platta med medium porositet (10,25 tum)
Porositet Medium
Porstorlek 45 till 90 μm
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Buchner tratt