Läs mer
Bel-Art™ Buchner bordstratt
Produktkod. 15354826 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
Produktkod. 15354826
Brand: Bel-Art™ H146200000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Filtrera stora volymer snabbt med en Table-Top Buchner-tratt av polyetenplast.
  • Avtagbar slangförsedd anslutning klarar 12,7 mm (0,50 tum) ID-rör och gänga till 0,75 tum. NPT propp på tratten
  • Fast eller avtagbar Fritware™ Porösa filterplattor som stöds av ett galler med flera ringar; HDPE, 6,4 mm (0,25 tum) tjock, med en icke-porös ring vid plattans periferi som tätar filterpapper när det används
  • Fritware Porösa filterplattor finns i två porositeter (medium och grov), medium är 45-90 mikron medan den grova är 90-130 mikron, använd temperaturområde max 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Fasta eller borttagbara perforerade filterplattor är gjorda av 4,8 mm (0,1875 tum) tjock HDPE med 4,8 mm (0,1875 tum) perforeringar på 11 mm (0,4375 tum) centrerar
  • Perforerade filterplattor finns i två versioner (fasta eller avtagbara); fixerad för grovfiltrering eller användning med ett tyg- eller pappersfilter som kan avlägsnas för användning vid återvinning av ädelmetaller; Använd temperaturområde max 52 C (º125 F), ºminimum -20 C (-º4 ºF)
  • Kant till tallrik: 5 tum. (12,7 cm)
  • Använd trattglättaren (F36820-0118) för att snabbt och effektivt jämna ut sprickor som uppstår under filtreringsprocessen
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 26 cm
Kapacitet (metrisk) 10 L
Material Polyeten
Höjd (metrisk) 178 mm
Beskrivning Tratt med fast platta med grov porositet (10,25 tum)
Inkluderar Tratt med fast platta med grov porositet (10,25 tum)
Porositet Grov
Porstorlek 90 till 130μ
Max. Temperatur (engelska) 125 °F
Max. Temperatur (metrisk) 52 °C
Produkttyp Buchner tratt