Läs mer
Bel-Art™ Captor™ Pennhållare
Produktkod. 11737774
Change view
Kvantitet:
3-pack
Produktkod. Kvantitet
11737774 3-pack
1 options
Produktkod. 11737774 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F133730000
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lock och avlock penna med en hand
  • Undvik att fumla med mössor och riskera kontaminering av prover
  • Passar Sharpie™ tusch eller liknande pennor med fickklämma
  • Fästs med presspassning Dual Lock™ återförslutningsbart fäste på vilken plan yta som helst, inklusive inkubator, frys, centrifug, dragskåp eller bänkskiva
  • Svart polykarbonat
  • 1Lx 1Wx 2 tum H (2,5x 2.5x 5,1 cm)
Specifikationer
Tipsstil Filt Tips
Produkttyp Pennhållare
Färg Svart
Material Polykarbonat
För användning med (applikation) Passar Sharpie™ tusch eller liknande pennor med fickklämma
För användning med (utrustning) Fästs med presspassning Dual Lock återförslutningsbart fäste
Kvantitet 3-pack
Höjd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum