Läs mer
Bel-Art™ ProCulture Celllyftare
Produktkod. 10385981
Change view
Längd (engelska):
8,25 tum.
Produktkod. Längd (engelska)
10385981 8,25 tum.
1 options
Produktkod. 10385981 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F377560010
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ekonomiska och återanvändbara verktyg för att skrapa cellysat eller ta bort och skörda vävnadskulturer från alla typer av maträtter
  • Smalt blad 0,6 tum. (15 mm)
  • Lämplig för användning i 35 och 60 mm petriskålar och 6- och 12-brunnars cellodlingskluster
  • Vinklat och mejslat blad med slätt handtag gjuten av polypropen för god kemikaliebeständighet
  • Återanvändbar
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • 7,75x 0,5 tum. (19.7x 1,3 cm)
Specifikationer
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Skrapa upp cellysat och skörda vävnadskulturer från olika cellodlingsrätter
För användning med (utrustning) 35 mm och 60 mm petriskålar och 6- och 12-brunnars cellodlingskluster
Disponibel Återanvändbar
Längd (engelska) 8,25 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Bredd (metrisk) 1.6 cm
Bredd (engelska) 0,625 tum
Produkttyp Celllyftare