Läs mer
Bel-Art™ Cell Spinbar™ Omrörningsstav för spektrofotometerceller
Produktkod. 12318239 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk):
9 mm
Produktkod. 12318239
Brand: Bel-Art™ F371500000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För 10 mm ljusvägsspektrofotometerceller
  • Ger snabb vertikal och horisontell blandning med minimal virvel
  • Genererar centrifugalpumpning utan luftning
  • Kan även användas i provrör
  • Alnico-V magnet inkapslad i PTFE kommer inte att repa kyvetter
  • Autoklaveringsbar
Beställningsinfo
3/8 diameter x 5/16 tum hög (9,5 x 8 mm).
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,35 tum.
För användning med (utrustning) 10 mm spektrofotometerkyvett
Höjd (engelska) 0,31 tum.
Höjd (metrisk) 8mm
Beläggning PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Diameter (metrisk) 9 mm
Längd (metrisk) 9 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 50
Form Korsa
Typ Magnetisk omrörarstav