Läs mer
Bel-Art™ Cirkulärt pipettställ
Produktkod. 15505604
Change view
Positioner:
28
Produktkod. Positioner
15505604 28
1 options
Produktkod. 15505604 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F189550000
Beräknad leverans: 11-12-2026
För säker och ordnad förvaring av upp till 28 pipetter i ett platsbesparande stativ
  • Stativ av polypropen har en tvådelad toppplatta
  • Hålen i den nedre plattan är 4 mm i diameter och stöder pipetternas spetsar när de hålls i stativet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Pipeter
Material Polypropen
Positioner 28
Form Rund
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (engelska) 16,9 cm
Produkttyp Pipetställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 17.78 cm
Bredd (metrisk) 17.8 cm