Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Värmebeständiga Biohazard Autoklavhandskar
Produktkod. 10762682
Change view
Längd (engelska) manschett:
11 tum
Produktkod. Längd (engelska) manschett
10762682 11 tum
1 options
Produktkod. 10762682 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H132010001
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjuka, följsamma frottéhandskar i bomull är idealiska för att hantera varma föremål ur autoklaven eller ugnen och skyddar mot temperaturer upp till 232 C (°450 °F).
  • Idealisk för att ta bort varma föremål från en autoklav eller ugn
  • Värmebeständig upp till 232 °C
  • Ersätter farliga asbesthandskar
  • Förlängd handskemanschett tillgänglig för ytterligare underarmsskydd
  • Handskar är inte vattentäta och bör inte användas för att hantera torris
  • Maskintvätt, lufttorka eller använd Lab-Aire™ II Handskhållare (F18931-0000) att torka på ev Lab-Aire™ torktumlare
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Lab, Industriell
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Orange
Latexfri Ja
Material Frotté
Produkttyp Autoklavhandskar
Storlek Universell
Stil Fullhand-handhandske
Temperatur (engelska) Max. 450 °F
Temperatur (metrisk) Max 232 °C
För användning med (applikation) Hantera heta föremål
Handske manschettstil Gatlopp
Serie H13201
Längd (engelska) 18,5 tum
Längd (engelska) manschett 11 tum
Längd (metrisk) 47 cm
Längd (metrisk) manschett 28 cm