Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Autoklav Safe Bag Clip
Produktkod. 11382154 Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Insida:
11 mm
Produktkod. 11382154
Brand: Bel-Art™ F131900100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd en hand för att enkelt och säkert öppna och stänga. Bel Art™ Clavies™ Autoklav Safe Bag Clips är autoklaverbara.
  • Styv plastdesign håller påsens hals stängd samtidigt som den tillåter frigöring av inre tryck som kan utvecklas under autoklavcykeln
  • Efter autoklavering lämnas klämman på påsen för slutlig kassering
  • Lämplig för väskor i storlek från 12 x 24 tum till 19 x 23 tum; Användning med större påsar rekommenderas inte
  • Stängt innermått: 7/16 tum.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kvantitet 100
Typ Clavies Klämma
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Väska i bänkstorlek eller liten Scienceware autoklavpåse
Färg Orange
Typ av käke Vinklad
Diameter (metrisk) Insida 11 mm