Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Clavies™ Hållare för Biohazard påshållare
Produktkod. 15230828
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
15230828 Orange
1 options
Produktkod. 15230828 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131920102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.00 SEK
    350.07 SEK / Paket med 1
    Save 71.93 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Öppnas snabbt och enkelt genom att trycka på den inbyggda frigöringsfliken— inga batterier krävs
  • Locket installeras på några sekunder för att förbättra hygienen av behållare för biologiskt farligt avfall
  • Tål diskmaskin och autoklav: kan autoklaveras vid °121 C (250 °F)
  • Passar både medelstora och stora storlekar Clavies Biohazard påshållare (fabrikant nr. 13192-0002 och 13192-0003)
  • Har en slät 4 x 4 tum. (10,1 x 10,1 cm) område för att applicera etiketter
  • Mittpanelen på locket öppnas till ett upprätt läge och avslöjar en stor 8 x 9,5 tum. (20,3 x 24,1 cm) öppning
  • Orange
Specifikationer
Färg Orange
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Förbättrar hygienen av behållare för biologiskt farligt avfall
För användning med (utrustning) Clavies™ hållare för biofarliga påsar
Produkttyp Hållare för Biohazard påshållare