Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Biohazard påshållare
Produktkod. 11322154
Change view
Höjd (engelska):
18,5 tum
21,5 tum
27,2 tum
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska)
11322154 18,5 tum
11797864 27,2 tum
11787864 21,5 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322154 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131920001
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll påsarna öppna och redo att användas
  • Ekonomisk, lätt trådram i rostfritt stål
  • Mycket synlig orange bottenbricka i polypropen för enkel identifiering som ett inneslutningssystem för biologiska risker
  • Brickan fungerar som inneslutningsbrunn i händelse av påsläckage
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F) och tål maskindisk
  • Monteringen är enkel och permanent
  • Mellanstora och stora modeller kan användas med autoklaverbart polypropenhölje (fabrikantnr F13192-0102) för att förbättra saniteten
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver, Orange
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Designad för att säkert stödja väskan och dess innehåll
För användning med (utrustning) 01-826A, 01-826-5, 01-827B, 01-814-1, 01-815A liten 30 x 61 cm Clavies™ biofarlig påse
Inkluderar Trådram i rostfritt stål och orange polypropenbotten, plasttrådankare
Material Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
Montering Bänk
Storlek Liten
Bredd (engelska) 24 tum
Höjd (engelska) 18,5 tum
Höjd (metrisk) 47 cm
Produkttyp Biohazard påshållare
Bredd (metrisk) 61 cm