Beskrivning
- Ekonomisk, lätt trådram i rostfritt stål
- Mycket synlig orange bottenbricka i polypropen för enkel identifiering som ett inneslutningssystem för biologiska risker
- Brickan fungerar som inneslutningsbrunn i händelse av påsläckage
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F) och tål maskindisk
- Monteringen är enkel och permanent
- Mellanstora och stora modeller kan användas med autoklaverbart polypropenhölje (fabrikantnr F13192-0102) för att förbättra saniteten
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Silver, Orange |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Designad för att säkert stödja väskan och dess innehåll |
| För användning med (utrustning) | 01-826B, 01-826-6, 01-827C, 01-814-2, 01-815B medium 61 x 76 cm Clavies™ biofarlig påse |
| Inkluderar | Trådram av rostfritt stål och orange polypropenbotten, plasttrådankare, trådlåsklämmor |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Sterila |
| Montering | Bänk |
| Storlek | Intermediär |
| Visa mer |