Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Biohazard påshållare
Produktkod. p-2683132 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (engelska):
18,5 tum
21,5 tum
27,2 tum
Produktkod. 11797864
Brand: Bel-Art™ F131920003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll påsarna öppna och redo att användas
  • Ekonomisk, lätt trådram i rostfritt stål
  • Mycket synlig orange bottenbricka i polypropen för enkel identifiering som ett inneslutningssystem för biologiska risker
  • Brickan fungerar som inneslutningsbrunn i händelse av påsläckage
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F) och tål maskindisk
  • Monteringen är enkel och permanent
  • Mellanstora och stora modeller kan användas med autoklaverbart polypropenhölje (fabrikantnr F13192-0102) för att förbättra saniteten
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver, Orange
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Designad för att säkert stödja väskan och dess innehåll
För användning med (utrustning) 01-826C, 01-826-7, 01-831A, 01-827D, 01-814-3, 01-832A, 01-815C stor 61 x 91 cm Clavies™ biofarlig påse
Inkluderar Trådram av rostfritt stål och orange polypropenbotten, plasttrådankare, trådlåsklämmor
Material Rostfritt stål
Sterilitet Sterila
Montering Bänk
Storlek Betydande
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 35.6 cm
Höjd (engelska) 27,2 tum
Höjd (metrisk) 69.6 cm
Produkttyp Biohazard påshållare