Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Högtemperatur autoklavpåsar
Produktkod. 10768895
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
10 x 8 tum (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
15 x 10 tum. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tum. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
10768895 36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
11774286 10 x 10 tum.
13293529 15 x 8 tum. (38,1 x 20 cm)
15421690 12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
15520513 15 x 10 tum. (38,1 x 25,4 cm)
10799465 30 x 24 tum (76 x 61 cm)
10490955 24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
13273529 12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
12695457 10 x 8 tum (25,4 x 20 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10768895 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H131852436
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Bag closures and holders sold separately.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden
  • Lämplig för att kassera petriskålar, membranfilter, odlingsplattor med flera brunnar, pipetter och mer
  • Robust, transparent, 0,05 mm (2 mil) tjock polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 275 °F (135 °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Rivmotstånd: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Längd (engelska) 36 tum.
Bredd (engelska) 24 tum
Produkttyp Autoklavpåsar
Längd (metrisk) 91 cm
Bredd (metrisk) 61 cm
Tjocklek (metrisk) 0.050 mm