Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Högtemperatur autoklavpåsar
Produktkod. 11774286
Change view
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
10 x 8 tum (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
15 x 10 tum. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tum. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
11774286 10 x 10 tum.
13293529 15 x 8 tum. (38,1 x 20 cm)
15421690 12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
15520513 15 x 10 tum. (38,1 x 25,4 cm)
10768895 36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
10799465 30 x 24 tum (76 x 61 cm)
10490955 24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
13273529 12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
12695457 10 x 8 tum (25,4 x 20 cm)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11774286 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H131821010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 SEK
    601.39 SEK / Paket med 100
    Save 50.61 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Innehåller
Bag closures and holders sold separately.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden
  • Lämplig för att kassera petriskålar, membranfilter, odlingsplattor med flera brunnar, pipetter och mer
  • Robust, transparent, 0,05 mm (2 mil) tjock polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 275 °F (135 °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Rivmotstånd: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 10 x 10 tum.
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 10 tum
Produkttyp Autoklavpåsar
Kapacitet (engelska) 0,85 gal.
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Tjocklek (metrisk) 0.050 mm