Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Högtemperatur autoklavpåsar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
10 x 8 tum (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
15 x 10 tum. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tum. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Beskrivning
Innehåller
Bag closures and holders sold separately.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden
- Lämplig för att kassera petriskålar, membranfilter, odlingsplattor med flera brunnar, pipetter och mer
- Robust, transparent, 0,05 mm (2 mil) tjock polypropen
- Ånga autoklaverbar vid 275 °F (135 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Rivmotstånd: ASTM D1922-00A, MD 200g. |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 0.050 mm |
| Tjocklek (engelska) | 2 mil |
| Mått (L x B) | 12 x 8 tum. (30 x 20 cm) |
| Visa mer |