Läs mer
Bel-Art™ Clavies™ Högtemperatur autoklavpåsar
Produktkod. p-3207300 Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
10 x 10 tum.
10 x 8 tum (25,4 x 20 cm)
12 x 10 tum (30,48 x 25,4 cm)
12 x 8 tum. (30 x 20 cm)
15 x 10 tum. (38,1 x 25,4 cm)
15 x 8 tum. (38,1 x 20 cm)
24 x 12 tum. (61 x 30 cm)
30 x 24 tum (76 x 61 cm)
36 x 24 tum. (91 x 61 cm)
Produktkod. 11774286
Brand: Bel-Art™ H131821010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Bag closures and holders sold separately.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden.
Tål höga temperaturer för att minska autoklavtiden
  • Lämplig för att kassera petriskålar, membranfilter, odlingsplattor med flera brunnar, pipetter och mer
  • Robust, transparent, 0,05 mm (2 mil) tjock polypropen
  • Ånga autoklaverbar vid 275 °F (135 °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,85 gal.
Certifikat och efterlevnad Dart Impact: 1000g per ASTM D1709-01. Rivmotstånd: ASTM D1922-00A, MD 200g.
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 0.050 mm
Tjocklek (engelska) 2 mil
Mått (L x B) 10 x 10 tum.
Längd (engelska) 10 tum
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (engelska) 10 tum
Bredd (metrisk) 25.4 cm
Produkttyp Autoklavpåsar