Läs mer
Bel-Art™ Cleanware™ Anti-Fog Lens Cleaner
Handla allt SP Scienceware Produkter
Beskrivning:
Lens cleaner
Kvantitet:
2 oz. (59mL)
Beskrivning
- Can be used on microscopes
- Supplied in a convenient 59mL (2 oz.) bottle
- Reclosable dispenser cap can dispense a single drop or stream onto lens
- Fits easily in a pocket or purse
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 3.5 x 10 cm (13⁄8 x 4 in.) |
| Höjd (engelska) | 5 in. |
| Bredd (engelska) | 2 in. |
| Linsbeläggning | Uncoated |
| Beskrivning | Lens cleaner |
| Produkttyp | Cleaning Solution |
| Kvantitet | 2 oz. (59mL) |
| Material | Cloth |
| Disponibel | Limited-use |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol, 3-butoxypropan-2-ol, sodium2-(2-dodecyloxyethoxy)ethyl sulphate