Learn More
Bel-Art™ Cleanware™ Flaskborste
Description
Fäst på handtag i lövträ. Bel Arttrade; SP Scienceware™ Cleanware™ Bottle Brush's vridbara vridbara huvud rengör noggrant flaskor och flaskor med svåra invändiga kurvor och hörn.
- Naturborst i trä kommer inte att repa glas
- Det vridbara huvudet passar genom vilken hals som helst med ID 24 mm (1 tum) eller större
- Borsthuvudet är något konvext, 45 mm (L) x 21 mm (B) med borst 8 mm långa
- Borsthuvudet är fäst på handtaget av lövträ, 7 mm i diameter
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Flaskborste |
| Borstmaterial | Naturlig |
| Borsttyp | Styv |
| Färgkodad | Nej |
| Handtagsmaterial | Trä |
| Typ av handtag | Rund |
| Tips Typ | Böjd |
| Doft | Oparfymerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Show More |