Läs mer
Bel-Art™ Cleanware™ Självhäftande avfallspåsar
Produktkod. 11372144
Change view
Mått (L x B):
10 x 8 tum
16 x 12 tum
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
11372144 10 x 8 tum
11382144 16 x 12 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372144 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131741008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.38 SEK
    255.69 SEK / Paket med 50
    Save 11.69 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsavfallspåsar frigör bänk- eller huvutrymme när de hängs på väggar. Bel Art™ Cleanware™ Självhäftande avfallspåsar fäster på skåp och andra ytor.
  • Dra av baksidan av den självhäftande remsan över toppen och häng nära ditt arbetsområde
  • Bakpanelen är längre än framsidan för enkel öppning
  • High Molecular Weight High Density (HMHD) polyeten; ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
  • Maximal vikt på innehållet får inte överstiga 1,36 kg (3lb)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Cleanware
För användning med (utrustning) Allmänt papperskorgen
Inkluderar Självhäftande remsa
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 1 mil
Mått (L x B) 10 x 8 tum
Längd (engelska) 10 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Produkttyp Laboratorieavfallspåse
Kapacitet (engelska) 0,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 2 L
Längd (metrisk) 25.4 cm
Bredd (metrisk) 20.32 cm
Tjocklek (metrisk) 0.025 mm